Learn More
1,2-Ácido ciclohexanadincarboxilico mono-éster 4-metiloctílico, TRC
Código de producto. 30007302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007302 25 mg 25 miligramos
30007271 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC98730525MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1889286-78-5
Fórmula molecular C17H30O4
Peso molecular (g/mol) 298.42
Sinónimo 2-(((4-Methyloctyl)oxy)carbonyl)cyclohexanecarboxylic Acid, MINCH
Nombre IUPAC 2-(((4-metiloctil)oxi)carbonil)ciclohexano-1-carboxílico
SMILES O=C(O)C1C(C(OCCCC(C)CCCC)=O)CCCC1
Spécification
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Mono 4-Methyloctyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30O4/c1-3-4-8-13(2)9-7-12-21-17(20)15-11-6-5-10-14(15)16(18)19/h13-15H,3-12H2,1-2H3,(H,18,19)
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.21
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.