Learn More
Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, éster bis-isononílico 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30326429
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30326429 1 mL 1 ml
1 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30326429 missing translation for 'mfr' Dr. Ehrenstorfer missing translation for 'supplierNo' DREA11824600AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
CAS 166412-78-8
Nombres de analitos o componentes 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis-isononyl ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H48 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bis(isononyl)cyclohexane 1,2-Dicarboxylate, Diisononyl Cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Diisononyl Hexahydrophthalate, 1,2-Diisononyl-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Ester, DINCH, Hexamoll DINCH
Fórmula InChI InChI=1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
SMILES O=C(C1C(C(OCCCCCCC(C)C)=O)CCCC1)OCCCCCCC(C)C
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-dicarboxilato de bis(7-metiloctilo)
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 424.67
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.36 g/mol