Learn More
Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, éster bis(2-etilhexílico) 100 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30309162 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30309162 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA11824550HE100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
CAS 84-71-9
Nombres de analitos o componentes 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C24 H44 O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, bis(2-ethylhexyl) ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-carboxylate, Bis(2-ethylhexyl) cyclohexane-1,2-dicarboxylate, Bis(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Di(2-ethylhexyl) hexahydrophthalate, Diisooctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Dioctyl 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Nan Ya DPEH
Fórmula InChI InChI=1S/C24H44O4/c1-5-9-13-19(7-3)17-27-23(25)21-15-11-12-16-22(21)24(26)28-18-20(8-4)14-10-6-2/h19-22H,5-18H2,1-4H3
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)C1CCCCC1C(=O)OCC(CC)CCCC
Nombre IUPAC ciclohexano-1,2-dicarboxilato de bis(2-etilhexilo)
Solvent or Matrix Hexane
Peso molecular (g/mol) 396.6
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.324 g/mol