Learn More
1,2-ciclohexano-d10-diamina (mezcla cis/trans), CDN
Código de producto. 30314377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30314377 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314377 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND76290.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane-1,2-diamine-D10
CAS 2120097-66-5
Fórmula molecular C6 D10 H4 N2
Cantidad 0.1 g
Sinónimo 1,2-Cyclohexane-d10-diamine, 1,2-Diaminocyclohexane-d10, Cyclohexane-1,2-diamine-D10
Fórmula InChI InChI=1 S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6 H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])(N)C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriociclohexano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 124.2504
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1785 g/mol
Porcentaje de pureza 92 atom % D, min 98% Chemical Purity