Learn More
1,2-cicloheptanodiona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Cycloheptanedione |
| CAS | 3008-39-7 |
| Fórmula molecular | C7H10O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H2 |
| SMILES | O=C1CCCCCC1=O |
| Nombre IUPAC | cicloheptano-1,2-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 126.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0681 |