Learn More
Éster metílico del ácido 1-[(2'-ciano-1,1'-bifenil-4-il)metil]-2-etoxi-d5-7-bencimidazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2'-Cyano-1,1'-biphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-7-benzimidazolecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1794783-33-7 |
| Fórmula molecular | C25H16D5N3O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxy-d5-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 1-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H21N3O3/c1-3-31-25-27-22-10-6-9-21(24(29)30-2)23(22)28(25)16-17-11-13-18(14-12-17)20-8-5-4-7-19(20)15-26/h4-14H,3,16H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C#N |
| Nombre IUPAC | 3-[[4-(2-cianofenil)fenil]metil]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)benzimidazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 416.1897 |