Learn More
1-(2-Cloropiridin-4-il)etanona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10031984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10031984 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10438803 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10031984 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC53628DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 23794-15-2
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.581
Número MDL MFCD07699406
Clave InChI ZJCGPQZERFBGSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloropyridin-4-yl ethanone, 2-chloro-4-acetylpyridine, 4-acetyl-2-chloropyridine, 1-2-chloropyridine-4-yl ethanone, 1-2-chloropyridin-4-yl ethan-1-one, 1-2-chloro-pyridin-4-yl-ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl-1-ethanone, ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl, 1-2-chloro-4-pyridyl ethanone, 1-2-chloro-4-pyridinyl ethanone
PubChem CID 13145255
Nombre IUPAC 1-(2-cloropiridin-4-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=NC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloropyridin-4-yl)ethanone
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza 97%