Learn More
1-(2-clorofenil)propan-1-ona, TRC
Código de producto. 30337690
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337690 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30337690 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB40529850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chlorophenyl)propan-1-one
CAS 6323-18-8
Fórmula molecular C9H9OCl
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9ClO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 168.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0342