Learn More
1-(2-clorofenil)piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chlorophenyl)piperazine |
| CAS | 39512-50-0 |
| Fórmula molecular | C10H13ClN2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, 1-(2-Chlorophenyl)piperazine, 1-(o-Chlorophenyl)piperazine, N-(2-Chlorophenyl)piperazine, N-(o-Chlorophenyl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13ClN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1N2CCNCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-clorofenil)piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 196.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.0767 |