Learn More
Clorhidrato de 1-(2-clorofenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30362243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30362243 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30362243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC350685500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride
CAS 41202-32-8
Fórmula molecular C10 H13 Cl N2 . Cl H
Cantidad 500 mg
Sinónimo ortho-Chlorophenylpiperazine Hydrochloride, oCPP HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.Clc1ccccc1N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)piperazina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 233.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.0534