Learn More
1-[(2-Clorofenil)fenilmetilpiperazina, TRC
Código de producto. 30365015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365015 500 mg -
30355131 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30365015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC379810500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109036-15-9
Fórmula molecular C16 H28 N2 O11
Peso molecular (g/mol) 424.4
Sinónimo 1-(o-Chloro-alpha-phenylbenzyl)piperazine
Nombre IUPAC N-[(2R,5R)-2-[(2R,5R)-3-acetamido-2,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-4-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)NC1C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]1OC2[C@@H](O)C(CO)O[C@@H](O)C2NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28N2O11/c1-5(21)17-9-13(25)11(23)7(3-19)28-16(9)29-14-10(18-6(2)22)15(26)27-8(4-20)12(14)24/h7-16,19-20,23-26H,3-4H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,22)/t7?,8?,9?,10?,11-,12-,13?,14?,15+,16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.169