Learn More
1-[(2-clorofenil)-(metilimino)metil]ciclopentanol, Mikromol™
Descripción
1-[(2-clorofenil)-(metilimino)metil]ciclopentanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol |
| CAS | 6740-87-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H16 Cl N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ketamine Hydrochloride Imp. A (EP), Ketamine Imp. A (EP), Ketamine USP Related Compound A, Ketamine USP RC A, 1-[(2-Chlorophenyl)-(methylimino)methyl]cyclopentanol, Ketamine Related Compound A, Ketamine Hydrochloride Impurity A, Ketamine Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16ClNO/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3/b15-12+ |
| SMILES | C\N=C(/c1ccccc1Cl)\C2(O)CCCC2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-C-(2-clorofenil)-N-metilcarbonimidoil]ciclopentan-1-ol |
| Mostrar más |