Learn More
1-[(2-Clorofenilo)(metilimino)metil]ciclopentanol Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30361477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361477 25 mg 25 miligramos
30360213 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30361477 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37976025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90717-16-1
Fórmula molecular C13 H16 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 274.19
Sinónimo Cyclopentanol, 1-[(2-chlorophenyl)(methylimino)methyl]-, hydrochloride (1:1), Cyclopentanol, 1-[(2-chlorophenyl)(methylimino)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-Chlorophenyl-1-hydroxy-1-cyclopentyl N-methyl ketimine hydrochloride
Nombre IUPAC 1-[(E)-C-(2-clorofenilo)-N-metilcarbonimidilo]ciclopentán-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.C\N=C(/c1ccccc1Cl)\C2(O)CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Chlorophenyl)(methylimino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-12(13(16)8-4-5-9-13)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,16H,4-5,8-9H2,1H3;1H/b15-12+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0687
Porcentaje de pureza >95%