Learn More
Clorhidrato de 1-[(2-clorofenil)(imino)metil]ciclopentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-[(2-Chlorophenyl)(imino)methyl]cyclopentanol Hydrochloride |
| CAS | 79499-58-4 |
| Fórmula molecular | C12H14ClNO . (HCl) |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride (1:1), 1-[(2-Chlorophenyl)iminomethyl]-cyclopentanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClNO.ClH/c13-10-6-2-1-5-9(10)11(14)12(15)7-3-4-8-12;/h1-2,5-6,14-15H,3-4,7-8H2;1H |
| SMILES | Cl.OC1(CCCC1)C(=N)c2ccccc2Cl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-clorobencenocarboximidoil)ciclopentan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 260.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0531 |