Learn More
Clorhidrato de 1-(2-clorofenil)hidrazina, TRC
Código de producto. 30361123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30361123 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30361123 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37552625G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride
CAS 41052-75-9
Fórmula molecular C6H7N2Cl . (HCl)
Cantidad 25 g
Sinónimo (2-Chlorophenyl)hydrazine Hyrochloride, (o-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, 1-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride, N-(2-Chlorophenyl)hydrazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1Cl
Nombre IUPAC (2-clorofenil)hidracina;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 179.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0065