Learn More
1-(2-Clorofenil)etanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436546 25 g 25 g
11426546 5 g 5 g
11446546 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436546 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24800.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13524-04-4 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13524-04-4
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00041037
Clave InChI DDUBOVLGCYUYFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chlorophenyl ethanol, 1-2-chlorophenyl ethan-1-ol, 2-chloro-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-chlorophenyl-1-ethanol, benzenemethanol, 2-chloro-.alpha.-methyl, benzenemethanol, 2-chloro-alpha-methyl, benzyl alcohol, o-chloro-.alpha.-methyl, 1-2-chloro-phenyl-ethanol, 1-2-chlorophenyl ethyl alcohol, 1-2'-chlorophenyl-1-hydroxyethane
PubChem CID 26082
Nombre IUPAC 1-(2-Clorofenil)etanol
SMILES CC(C1=CC=CC=C1Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chlorophenyl)ethanol
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.545
Punto de ebullición 121°C to 123°C (14 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 96%