Learn More
1-[(2-clorofenil)difenilmetil]-1H-pirazol, Mikromol™
Código de producto. 30051745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051745 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051745 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0015.090025
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-[(2-clorofenil)difenilmetil]-1H-pirazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
CAS 289905-88-0
Nombres de analitos o componentes 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C22 H17 Cl N2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazole
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17ClN2/c23-21-15-8-7-14-20(21)22(25-17-9-16-24-25,18-10-3-1-4-11-18)19-12-5-2-6-13-19/h1-17H
SMILES Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cccn4
Nombre IUPAC 1-[(2-clorofenil)-difenilmetil]pirazol
Peso molecular (g/mol) 344.84
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344,108 g/mol