Learn More
1-(2-Clorofenil)-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]urea, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15488906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15488906 250 mg 250 miligramos
15468906 1 g 1 g
15478906 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15488906
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H64418.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406930-04-9
Fórmula molecular C14H10ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 330.691
Número MDL MFCD02632826
Clave InChI IBVFZYNARZAJSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 3-2-chlorophenyl-1-4-trifluoromethoxy phenyl urea, 1-2-chlorophenyl-3-4-trifluoromethoxyphenyl urea
PubChem CID 951288
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-3-[4-(trifluorometoxi)fenil]urea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)NC2=CC=C(C=C2)OC(F)(F)F)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chlorophenyl)-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]urea
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.69
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido