Learn More
1-(2-clorofenil)-2-(2H-tetrazol-2-il)etanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chlorophenyl)-2-(2H-tetrazol-2-yl)ethanone |
| CAS | 1259059-71-6 |
| Fórmula molecular | C9 H7 Cl N4 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chlorophenyl)-2-(1,2,3,4-tetrazol-2-yl)ethan-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7ClN4O/c10-8-4-2-1-3-7(8)9(15)5-14-12-6-11-13-14/h1-4,6H,5H2 |
| SMILES | Clc1ccccc1C(=O)Cn2ncnn2 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-clorofenil)-2-(tetrazol-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.631 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.031 |