Learn More
Ácido 1-(2-clorofenil)-1,4,6,7-tetrahidro-4-(3-metilfenil)-7-oxo-3-fenil-8H-pirazolo[3,4-e][1,4]tiazepina-8-acético, TRC
Código de producto. 30360457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Código de producto. Cantidad
30360457 2.5 mg
1 options
Código de producto. 30360457 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5970452.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chlorophenyl)-1,4,6,7-tetrahydro-4-(3-methylphenyl)-7-oxo-3-phenyl-8H-pyrazolo[3,4-e][1,4]thiazepine-8-acetic Acid
CAS 1043712-19-1
Fórmula molecular C27H22ClN3O3S
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H22ClN3O3S/c1-17-8-7-11-19(14-17)26-24-25(18-9-3-2-4-10-18)29-31(21-13-6-5-12-20(21)28)27(24)30(15-23(33)34)22(32)16-35-26/h2-14,26H,15-16H2,1H3,(H,33,34)
SMILES Cc1cccc(c1)C2SCC(=O)N(CC(=O)O)c3c2c(nn3c4ccccc4Cl)c5ccccc5
Nombre IUPAC Ácido 2-[1-(2-clorofenil)-4-(3-metilfenil)-7-oxo-3-fenil-4H-pirazolo[3,4-e][1,4]tiazepin-8-il]acético
Peso molecular (g/mol) 504
Formula Weight (peso de la fórmula) 503.107