Learn More
Clorhidrato de 1-(2-cloroetil)pirrolidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495876 25 g 25 g
11405886 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22236.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7250-67-1 | C6H13Cl2N | 170.077 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-67-1
Fórmula molecular C6H13Cl2N
Peso molecular (g/mol) 170.077
Número MDL MFCD00012718
Clave InChI FSNGFFWICFYWQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, n-2-chloroethyl pyrrolidine hydrochloride, 2-chloroethylpyrrolidine hydrochloride, 2-pyrrolidinoethyl chloride hydrochloride, pyrrolidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, unii-yyq1h343r5, pyrrolidinoethyl chloride, hydrochloride, 1-2-chloroethyl pyrrolidine.hcl, 1-2-chloroethyl pyrrolidine hcl, 2-chloroethylpyrrolidinehydrochloride
PubChem CID 81668
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetil)pirrolidina;clorhidrato
SMILES C1CCN(C1)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Punto de fusión 168°C to 173°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3677061
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.08
Porcentaje de pureza 98%