Learn More
Clorhidrato de 1-(2-cloroetilo)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456146 50 g 50 g
11466146 250 g 250 g
11404260 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22985.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2008-75-5 | C7H15Cl2N | 184.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2008-75-5
Fórmula molecular C7H15Cl2N
Peso molecular (g/mol) 184.104
Número MDL MFCD00012837
Clave InChI VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetilo)piperidina;clorhidrato
SMILES C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Punto de fusión 229°C to 235°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2928
Beilstein 3910268
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.11
Porcentaje de pureza 98%