Learn More
Clorhidrato de 1-(2-cloroetilo)piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676672 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676672 500 g Frasco de plástico 500 g
10050860 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676672 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 109215000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2008-75-5 | C7H14ClN·HCl | 184.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2008-75-5
Fórmula molecular C7H14ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 184.11
Número MDL MFCD00012837
Clave InChI VFLQQZCRHPIGJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinoethylchloride hydrochloride, 2-chloroethylpiperidine hydrochloride, n-chloroethyl piperidine hydrochloride, piperidine, 1-2-chloroethyl-, hydrochloride, 2-piperidinoethyl chloride hydrochloride, piperidinoethyl chloride, hydrochloride, beta-chloroethylpiperidine hydrochloride, 1-2-chloroethyl piperidinium chloride, n-2-chloroethyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 74826
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetilo)piperidina;clorhidrato
SMILES C1CCN(CC1)CCCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloroethyl)piperidine hydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 228°C to 234°C
Color De beige a blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 3 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 20, 17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot ethanol and hot acetone,fairly soluble in cold ethanol,sparingly soluble in cold acetone,insoluble in benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales