Learn More
1-(2-Cloroetil)-4-metoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10757772 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10757772 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10254830 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10757772 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 123110050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 18217-00-0 | Molecular Formula: C9H11ClO | Molecular Weight: 170.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18217-00-0
Fórmula molecular C9H11ClO
Peso molecular (g/mol) 170.64
Número MDL MFCD00044718
Clave InChI PMIAMRAWHYEPNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloroethyl-4-methoxybenzene, 4-2-chloroethyl anisole, 4-2-chloroethyl phenyl methyl ether, benzene, 1-2-chloroethyl-4-methoxy, p-2-chloro ethyl anisole, 2-4-methoxyphenyl-ethylchloride, 4-methoxyphenethyl chloride, acmc-1c78x, 4-methoxyphenylethyl chloride, 2-4-methoxyphenyl ethylchloride
PubChem CID 87513
Nombre IUPAC 1-(2-cloroetil)-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(CCCl)C=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1300g/mL
Punto de ebullición 125°C to 128°C (13.0 mbar)
Temperatura de inflamación 122°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4(CH2)2Cl
Índice de refracción 1.5360 to 1.538
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: 130mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,,n,n-dimethylformamide,acetone and dichloromethane
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.64
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(2-Chloroethyl)-4-methoxybenzene
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.