Learn More
1-(2-cloroetil)-3-ciclohexilurea, Mikromol™
Descripción
1-(2-cloroetil)-3-ciclohexilurea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| CAS | 13908-11-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H17 Cl N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Lomustine Imp. B (EP), Lomustine USP Related Compound B, Lomustine USP RC B, 1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexylurea, Lomustine Related Compound B, Lomustine Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17ClN2O/c10-6-7-11-9(13)12-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H2,11,12,13) |
| SMILES | ClCCNC(=O)NC1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-3-ciclohexilurea |
| Mostrar más |