Learn More
1-(2-cloroetil)-3-(2-hidroxietil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethyl)-3-(2-hydroxyethyl)urea |
| CAS | 71479-93-1 |
| Fórmula molecular | C5H11ClN2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(2-Chloroethyl)-N'-(2-hydroxyethyl)urea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11ClN2O2/c6-1-2-7-5(10)8-3-4-9/h9H,1-4H2,(H2,7,8,10) |
| SMILES | OCCNC(=O)NCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-3-(2-hidroxietil)urea |
| Peso molecular (g/mol) | 166.61 |