Learn More
1-(2-cloroetil)-2-metil-5-nitroimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitroimidazole |
| CAS | 13182-81-5 |
| Fórmula molecular | C6H8ClN3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-5-nitro-1H-imidazole, 1-(2-Chloroethyl)-2-methyl-2-nitroimidazole, 1-(2-Chloroethyl)-5-nitro-2-methylimidazole, NSC 83275 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8ClN3O2/c1-5-8-4-6(10(11)12)9(5)3-2-7/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc([N+](=O)[O-])n1CCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)-2-metil-5-nitroimidazol |
| Peso molecular (g/mol) | 189.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0305 |