Learn More
1-(2-cloroetil)-2-imidazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethyl)-2-imidazolidinone |
| CAS | 2387-20-4 |
| Fórmula molecular | C5H9ClN2O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroethyl)imidazolidine-2-one, N-(2-Chloroethyl)imidazolidinone, N-(beta-Chloroethyl)-N,N'-ethyleneurea, NSC 76791 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClN2O/c6-1-3-8-4-2-7-5(8)9/h1-4H2,(H,7,9) |
| SMILES | ClCCN1CCNC1=O |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetil)imidazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 148.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0403 |