Learn More
1-(2-cloroetoxi)butano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethoxy)butane |
| CAS | 10503-96-5 |
| Fórmula molecular | C6 H13 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13ClO/c1-2-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetoxi)butano |
| Peso molecular (g/mol) | 136.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.065 |