Learn More
1-(2-Cloroetoxi)-2-Metoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethoxy)-2-methoxybenzene |
| CAS | 53815-60-4 |
| Fórmula molecular | C9H11ClO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Guaicol 2-chloroethyl ether, 2-Methoxyphenoxyethyl chloride, 2-(2-Methoxyphenoxy)ethyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccccc1OCCCl |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetoxi)-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 186.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0448 |