Learn More
1-(2-cloroetoxi)-2-dietoxifosforil-etano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chloroethoxy)-2-diethoxyphosphoryl-ethane |
| CAS | 69404-49-5 |
| Fórmula molecular | C8H18ClO4P |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18ClO4P/c1-3-12-14(10,13-4-2)8-7-11-6-5-9/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(CCOCCCl)OCC |
| Nombre IUPAC | 1-(2-cloroetoxi)-2-dietoxifosforiletano |
| Peso molecular (g/mol) | 244.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.0631 |