Learn More
Éster metílico del ácido 1-(2-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1568-35-0 |
| Fórmula molecular | C20H18ClNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-(o-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-indole-3-acetic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18ClNO4/c1-12-15(11-19(23)26-3)16-10-13(25-2)8-9-18(16)22(12)20(24)14-6-4-5-7-17(14)21/h4-10H,11H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC1=C(C)N(C(C2=C(Cl)C=CC=C2)=O)C3=CC=C(OC)C=C31 |
| Nombre IUPAC | 2-(1-(2-clorobenzoil)-5-metoxi-2-metil-1H-indol-3-il)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 371.81 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 371.09 |