Learn More
1-[2-Cloro-5-(trifluorometil)fenil]hidrazina, ≥95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10477812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10477812 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10252312 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10477812 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RF01368DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1869-22-3
Fórmula molecular C7H6ClF3N2
Peso molecular (g/mol) 210.584
Número MDL MFCD00052685
Clave InChI PAPSYPXQNRTIRR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenylhydrazine, hydrazine, 2-chloro-5-trifluoromethyl phenyl, 4-chloro-3-hydrazinobenzotrifluoride, 2-chloro-5-trifluoromethylphenylhydrazine
PubChem CID 2060249
Nombre IUPAC [2-cloro-5-(trifluorometil)fenil]hidrazina
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)NN)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.59
Porcentaje de pureza 95%