Learn More
1-(2-Cloro-5-nitrofenilo)-2,5-dihidro-1H-pirol-2,5-dión (~85%), TRC
Código de producto. 30367508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367508 100 mg 100 miligramos
30349046 50 mg 50 miligramos
30349887 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC613690100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313069-92-0
Fórmula molecular C10H5N2O4Cl
Peso molecular (g/mol) 252.61
Sinónimo 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-(2-chloro-5-nitrophenyl)- (9CI, ACI), 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), N-(2-Chloro-5-nitrophenyl)maleimide
Nombre IUPAC 1-(2-cloro-5-nitrofenil)pirrol-2,5-diona
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)N2C(=O)C=CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Chloro-5-nitrophenyl)-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H5ClN2O4/c11-7-2-1-6(13(16)17)5-8(7)12-9(14)3-4-10(12)15/h1-5H
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.9938