Learn More
1-[2-Cloro-4-(4-clorofenil)butilo]-1H-imidazol (>85%), TRC
Código de producto. 30354407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30354407 250 mg
1 options
Código de producto. 30354407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC378065250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-Chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]-1H-imidazole
CAS 67085-12-5
Fórmula molecular C13H14Cl2N2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Butoconazole Impurity 3
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14Cl2N2/c14-12-4-1-11(2-5-12)3-6-13(15)9-17-8-7-16-10-17/h1-2,4-5,7-8,10,13H,3,6,9H2
SMILES ClC(CCc1ccc(Cl)cc1)Cn2ccnc2
Nombre IUPAC 1-[2-cloro-4-(4-clorofenil)butil]imidazol
Peso molecular (g/mol) 269.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.0534