Learn More
1-(2-Cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)etano-1-ol, TRC
Código de producto. 30350216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30350216 5 mg 5 miligramos
30357082 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30350216 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC4292535MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 117018-19-6
Fórmula molecular C16 H13 Cl2 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 350.2
Sinónimo α-[2-Chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol, CGA 205375
Nombre IUPAC 1-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-2-(1,2,4-triazol-1-il)etanol
SMILES OC(Cn1cncn1)c2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)cc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Difenoconazole-alcohol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13Cl2N3O2/c17-11-1-3-12(4-2-11)23-13-5-6-14(15(18)7-13)16(22)8-21-10-19-9-20-21/h1-7,9-10,16,22H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.0385