Learn More
1-[(2'-Carbamoilbifenil-4-il) metilo]-2-etoxibenzimidazol-7-carboxílico, TRC
Código de producto. 30362099
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362099 50 mg 50 miligramos
30360593 500 mg 500 miligramos
30357526 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30362099 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22920650MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1696392-11-6
Fórmula molecular C24 H21 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 415.44
Sinónimo 1-[[2'-(Aminocarbonyl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-2-ethoxy-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 3-[[4-(2-carbamoilfenil)fenil]metil]-2-etoxi-benzimidazol-4-carboxílico
SMILES CCOc1nc2cccc(C(=O)O)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[(2'-Carbamoylbiphenyl-4-yl)methyl]-2-ethoxybenzimidazole-7-carboxylic acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21N3O4/c1-2-31-24-26-20-9-5-8-19(23(29)30)21(20)27(24)14-15-10-12-16(13-11-15)17-6-3-4-7-18(17)22(25)28/h3-13H,2,14H2,1H3,(H2,25,28)(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.1532