Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1, 2-Butylene Oxide |
| CAS | 106-88-7 |
| Fórmula molecular | C4H8O |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1,2-epoxybutane, 1,2-butylene oxide, oxirane, ethyl, ethyloxirane, 1,2-butene oxide, ethylethylene oxide, 1-butene oxide, oxirane, 2-ethyl, butane, epoxy, 1-butylene oxide |
| Clave InChI | RBACIKXCRWGCBB-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1CO1 |
| Nombre IUPAC | 2-Etiloxirano |
| Peso molecular (g/mol) | 72.107 |
| PubChem CID | 7834 |
| Mostrar más |