Learn More
1,2-butanodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Butanediol |
| CAS | 584-03-2 |
| Fórmula molecular | C4 H10 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | butano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 90.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0681 |