Learn More
1,2-butanodiol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30327083 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30327083 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRECA10861290
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2-Butanediol
CAS 584-03-2
Nombres de analitos o componentes 1,2-Butanediol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C4 H10 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo (±)-Butane-1,2-diol, 1,2-Butylene glycol, 1,2-Dihydroxybutane, DL-1,2-Butanediol, NSC 24242
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O2/c1-2-4(6)3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
SMILES CCC(O)CO
Nombre IUPAC butano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 90.12
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0681 g/mol