Learn More
1-(2-Bromofenil)piperazina, TRC
Código de producto. 30347286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347286 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30347286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB80270510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromophenyl)piperazine
CAS 1011-13-8
Fórmula molecular C10 H13 Br N2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13BrN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
SMILES Brc1ccccc1N2CCNCC2
Nombre IUPAC 1-(2-bromofenil)piperazina
Peso molecular (g/mol) 241.128
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.026