Learn More
1-(2-Bromoetil)-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487617 25 g 25 g
11477617 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11487617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15677.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene is an electrophile used as a substrate and activator for theta class gutathione transferase (GSTT-1). It is also used as a marker in for the θ-class of glutathione S-transferases (GSTs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno es un electrófilo utilizado como sustrato y activador para glutatión transferasa de clase zeta (GSTT-1). También se utiliza como marcador para la clase θ de glutatión S-transferasas (GST).
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y metanol.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5339-26-4
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.061
Número MDL MFCD00007386
Clave InChI NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-nitrobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene
Punto de fusión 67°C to 71°C
Punto de ebullición 116°C (0.2 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 1909321
Información de solubilidad Soluble in water (partly) and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 98%