Learn More
1-(2-Bromoetil)-4-etil-1,4-dihidro-5H-tetrazol-5-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447667 5 g 5 g
15437667 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447667 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H36528.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 84501-67-7 | C5H9BrN4O | 221.058 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84501-67-7
Fórmula molecular C5H9BrN4O
Peso molecular (g/mol) 221.058
Número MDL MFCD16251259
Clave InChI KQKSCWCKLKLXJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,4-dihydro-5h-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyltetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-tetrazol-5-one, 1-2-bromoethyl-4-ethyl-1,2,3,4-tetrazol-5-one, 2-4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1h-tetrazol-1-yl ethyl bromide
PubChem CID 3019915
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetil)-4-etiltetrazol-5-ona
SMILES CCN1C(=O)N(N=N1)CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethyl)-4-ethyl-1,4-dihydro-5H-tetrazol-5-one
Color Incolora
Densidad 1.777 g/mL
Punto de ebullición 223°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.06
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido