Learn More
1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10351553 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351553 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10200553 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10351553 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 13288-06-7 | C8H8BrNO3 | 246.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13288-06-7
Fórmula molecular C8H8BrNO3
Peso molecular (g/mol) 246.06
Número MDL MFCD00031363
Clave InChI YQWCBDNNEZHPMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-4-nitrobenzene, 2-bromoethyl 4-nitrophenyl ether, beta-bromo-4-nitrophenetole, 2-4-nitrophenoxy ethyl bromide, 4-2-bromoethoxy-1-nitrobenzene, 1-2-bromoethyloxy-4-nitro-benzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-nitro, 4-2-bromoethoxy nitrobenzene, acmc-1azdi
PubChem CID 235987
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-4-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(OCCBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62°C to 65°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NO2C6H4OCH2CH2Br
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.