Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-4-fluorobenceno, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459117 5 g 5 g
15469117 250 mg 250 miligramos
15449117 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52403.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 332-48-9 | C8H8BrFO | 219.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-48-9
Fórmula molecular C8H8BrFO
Peso molecular (g/mol) 219.05
Número MDL MFCD00044739
Clave InChI JXSPKRUNMHMICQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-4-fluorobenzene, 4-fluorophenoxy-ethylbromide, 2-bromoethyl 4-fluorophenyl ether, 4-fluorophenoxyethylbromide, 4-2-bromoethoxy fluorobenzene, 4-fluorophenoxyethyl bromide, beta-bromo-4-fluorophenetole, 2-4-fluorophenoxy ethyl bromide, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-fluoro, p-fluorophenoxy ethylbromide
PubChem CID 2064171
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-4-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=C(OCCBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.05
Porcentaje de pureza ≥97%