Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-4-clorobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10421743 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10421743 5 g Frasco de vidrio 5 g
10056622 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10421743 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379830050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2033-76-3
Fórmula molecular C8H8BrClO
Peso molecular (g/mol) 235.51
Número MDL MFCD00000617
Clave InChI YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
PubChem CID 74854
Nombre IUPAC 1-(2-bromoetoxi)-4-clorobenceno
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38°C to 39°C
Punto de ebullición 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 150°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4O(CH2)2Br
Índice de refracción 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.51
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.