Learn More
1-(2-Bromoetoxi)-2-etoxibenceno, Mikromol™
Descripción
1-(2-Bromoetoxi)-2-etoxibenceno
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| CAS | 3-8-3259 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxy-benzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H13 Br O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-(2-Bromoethoxy)-2-ethoxybenzene, Benzene, 1-(2-bromoethoxy)-2-ethoxy- (7CI,8CI,9CI), 2-(o-Ethoxyphenoxy)ethyl bromide, 2-(2-Ethoxyphenoxy)ethyl Bromide, Tamsulosin Hydrochloride Impurity I, Tamsulosin Impurity I |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-2-12-9-5-3-4-6-10(9)13-8-7-11/h3-6H,2,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1ccccc1OCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-(2-bromoetoxi)-2-etoxibenceno |
| Mostrar más |