Learn More
1-(2-Bromo-6-clorofenil)indolin-2-ona, Mikromol™
Código de producto. 17914396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17914396 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17914396 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.060025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1-(2-Bromo-6-clorofenil)indolin-2-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
CAS 1219112-85-2
Nombres de analitos o componentes 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H9 Br Cl N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-(2-Bromo-6-chlorophenyl)indolin-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H9BrClNO/c15-10-5-3-6-11(16)14(10)17-12-7-2-1-4-9(12)8-13(17)18/h1-7H,8H2
SMILES Clc1cccc(Br)c1N2C(=O)Cc3ccccc23
Nombre IUPAC 1-(2-bromo-6-clorofenil)-3H-indol-2-ona
Peso molecular (g/mol) 322.58
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.9556 g/mol