Learn More
Ácido 1-[2-(boc-amino)etil]indol-6-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15428416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428416 250 mg 250 miligramos
15408416 1 g 1 g
15418416 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63627.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 885266-67-1
Fórmula molecular C9H5N3O2S
Peso molecular (g/mol) 219.218
Número MDL MFCD04973974
Clave InChI FDQWHYSXVRDVMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-nitro-1h-indol-3-yl sulfanyl formonitrile
PubChem CID 24720942
Nombre IUPAC tiocianato (4-nitro-1H-indol-3-il)
SMILES C1=CC2=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])C(=CN2)SC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-[2-(Boc-amino)ethyl]indole-6-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido