Learn More
1,2-Bismetilenciclohexano (~75%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Bismethylenecyclohexane |
| CAS | 2819-48-9 |
| Fórmula molecular | C8 H12 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2-Bis(methylene)cyclohexane, 1,2-Dimethylenecyclohexane, 1,2-Dimethylidenecyclohexane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h1-6H2 |
| SMILES | C=C1CCCCC1=C |
| Nombre IUPAC | 1,2-dimetilidenociclohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 108.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 108.0939 |